Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT
La optimización de las condiciones de entrega es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.
Marca: Invitrogen™ A32056
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Descripción
La optimización de las condiciones de administración es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.El ARNg de lentivirus de control positivo de CRISPR contra HPRT Invitrogen™ LentiArray™ es un ARNg de alta eficacia validado en múltiples líneas de células humanas que ha logrado eficacias de edición superiores al 80 %.Se puede utilizar para determinar rápidamente las condiciones de administración ideales con el fin de lograr la máxima eficacia de edición en el modelo celular de elección.
El ARNg frente a HPRT de lentivirus de control positivo Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR es un ARNg altamente eficaz validado en múltiples líneas de células humanas que ha logrado una eficacia de edición superior al 80 %. Se puede utilizar para determinar rápidamente las condiciones de entrega ideales con el fin de lograr la máxima eficacia de edición en su modelo celular de elección.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
Especificaciones
1 x 100 µl. Almacenar (a - 68 °C a - 85 °C.) | |
Lentiviral | |
Transducción lentiviral | |
Inactivación del gen CRISPR | |
Lentivirus de control positivo CRISPR | |
Hielo seco |
Control positivo | |
U6 | |
Humano | |
LentiArray™ | |
100 μl |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.