Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Luz anular LED para la serie VisiLED
Tienda Schott Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Controlador VisiLED MC750, MC1100 o MC1500
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
Potente iluminación; Øi = 81 mm, distancia de trabajo de 35 - 100 mm; iluminación extremadamente homogénea y sin sombras en una robusta carcasa de metal y con un disipador de calor bien diseñado para permitir un brillo máximo de 80 kLux y una larga vida útil de al menos 50 000 horas; para su uso con controladores VisiLED
- Diseño ergonómico fino
- Segmentable
- Temperatura LED controlada activamente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Luz anular LED |
| Descripción | Iluminancia máx. 130 klx (a WD 55 mm) |
| Diámetro (imperial) | 4.9 in. |
| Diámetro (métrico) | Ø exterior = 130 mm, Ø interior 81 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 81 mm |
| Distancia de enfoque | Entre 35 y 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Controlador VisiLED MC750, MC1100 o MC1500 |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Distancia de trabajo | 35 to 100 mm |