Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
Código de producto. p-200005325 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cabezal de iluminación en forma de anillo LED
Luz anular LED
Luz anular VisiLED
Luz anular segmentada, consta de 4 segmentos UV y 4 segmentos LED blancos
Intervalo (Lux):
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 Klx (WD 50 mm) o 45 klx (WD 25 mm)
Blanco:100 klx (WD 75 mm); UV:160 W/m2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Código de producto. Tipo Intervalo (Lux) unitSize
15713042 Luz anular LED 65 Klx (WD 50 mm) o 45 klx (WD 25 mm) 1 unidad
12846543 Luz anular LED 130 klx (WD 10 mm) cada uno
16657105 Luz anular segmentada, consta de 4 segmentos UV y 4 segmentos LED blancos Blanco:100 klx (WD 75 mm); UV:160 W/m2 cada uno
16647105 Luz anular VisiLED 110 klx (WD 85 mm) cada uno
11707348 Cabezal de iluminación en forma de anillo LED 200 klx (75 mm) 1 PCS
11787018 Luz anular LED 360 klx (WD 30 mm) cada uno
6 options
Código de producto. 15713042
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Luz anular LED Slim compacta. Óptima para la preparación de objetos sin confinar o el uso con revólveres de objetivo. Øi = 66 mm, anillos ópticos para varios rangos de distancia de trabajo de 20 - 90 mm; iluminación extremadamente homogénea y sin sombras en una robusta carcasa de metal y con un disipador de calor bien diseñado para permitir un brillo máximo de 45 a 65 kLux y una larga vida útil de al menos 50 000 horas;  para su uso con controladores VisiLED
  • Diseño ergonómico fino
  • Segmentable
  • Temperatura LED controlada activamente
Especificaciones
Tipo Luz anular LED
Línea de productos VisiLED
Descripción Iluminancia máx. 65 klx a WD 55 mm y 45 klx (a WD 25 mm)
Diámetro (imperial) 3.2 in.
Diámetro (métrico) Ø exterior = 82 mm, Ø interior 66 mm
Diámetro interior (métrico) 66 mm
Distancia de enfoque De 40 a 90 mm/de 20 a 40 mm con anillo óptico
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Controlador VisiLED MC750, MC1100 o MC1500
Altura (imperial) 1.4 in. (1.5 in. with optic ring)
Altura (métrico) 35,5/37,5 mm con anillo óptico
Incluye Anillos ópticos de enfoque para rangos de distancia de trabajo más grandes
Intervalo (Lux) 65 Klx (WD 50 mm) o 45 klx (WD 25 mm)
Distancia de trabajo 40 to 90 mm (20 to 40 mm with focus ring)