Descripción
Potente iluminación; Øi = 66 mm, distancia de trabajo de 25 - 50 mm; iluminación extremadamente homogénea y sin sombras en una robusta carcasa de metal y con un disipador de calor bien diseñado para permitir un brillo máximo de 80 kLux y una larga vida útil de al menos 50 000 horas; para su uso con controladores VisiLED
- Diseño ergonómico fino
- Segmentable
- Temperatura LED controlada activamente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Luz anular LED |
| Línea de productos | VisiLED |
| Descripción | Intensive Brightfield S 80-25 |
| Diámetro (imperial) | 4.5 in. |
| Diámetro (métrico) | Ø exterior = 114 mm, Ø interior 66 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 66 mm |
| Distancia de enfoque | Distancia de trabajo: Entre 25 y 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Controlador VisiLED MC750, MC1100 o MC1500 |
| Altura (imperial) | 1 in. |
| Mostrar más |