Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
Código de producto. 11707348 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cabezal de iluminación en forma de anillo LED
Luz anular LED
Luz anular VisiLED
Luz anular segmentada, consta de 4 segmentos UV y 4 segmentos LED blancos
Intervalo (Lux):
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 Klx (WD 50 mm) o 45 klx (WD 25 mm)
Blanco:100 klx (WD 75 mm); UV:160 W/m2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Código de producto. Tipo Intervalo (Lux) unitSize
11707348 Cabezal de iluminación en forma de anillo LED 200 klx (75 mm) 1 PCS
15713042 Luz anular LED 65 Klx (WD 50 mm) o 45 klx (WD 25 mm) 1 unidad
12846543 Luz anular LED 130 klx (WD 10 mm) cada uno
16657105 Luz anular segmentada, consta de 4 segmentos UV y 4 segmentos LED blancos Blanco:100 klx (WD 75 mm); UV:160 W/m2 cada uno
16647105 Luz anular VisiLED 110 klx (WD 85 mm) cada uno
11787018 Luz anular LED 360 klx (WD 30 mm) cada uno
6 options
Código de producto. 11707348
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400255
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
  • Potente iluminación
  • Diseño ergonómico fino
  • Segmentable
  • Temperatura LED controlada activamente
  • 66mm de diámetro interior
  • Distancia de trabajo: de 55 a 135 mm
  • Larga vida útil de al menos 50 000 horas
  • Para su uso con controladores VisiLED
Especificaciones
Tipo Cabezal de iluminación en forma de anillo LED
Línea de productos VisiLED
Descripción Intensive Brightfield S 80-55
Diámetro (imperial) 4.5 in.
Diámetro (métrico) 114 mm
Diámetro interior (métrico) 66 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para esteromicroscopía
Para utilizar con (equipo) Sistemas VisiLED
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Intervalo (Lux) 200 klx (75 mm)
Distancia de trabajo 50 to 135 mm