Learn More
Carl Zeiss™ Módulo LED
Descripción
- Módulos LED para microscopios verticales Zeiss
- Fuente de luz conmutable y rápida
- Para una gran variedad de aplicaciones de investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Módulo LED |
| Para utilizar con (equipo) | Axioscope |
| Longitud (métrico) | 365 nm |
| Cantidad | 1 unidad |