Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Controlador básico VisiLED MC 750
Código de producto. 11717338 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabezales de luz VisiLED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11717338 Cabezales de luz VisiLED cada uno
1 options
Código de producto. 11717338
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece atenuación continua y protección contra el exceso de temperatura del cabezal de luz LED conectado. Los controladores VisiLED son el núcleo del sistema VisiLED para controlar los cabezales de luz LED.
  • Controlador básico con interruptor de encendido/apagado
  • El mando se gira a la izquierda o a la derecha para la atenuación
  • Atenuable de 0 a 100 %
  • Para su uso con los iluminadores LED de las series EasyLED y VisiLED
Especificaciones
Tipo controlador para cabezales de luz VisiLED
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Cabezales de luz VisiLED