Learn More
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, ACS Reagent, 99.0 to 103.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Punto de ebullición | 204°C |
Nombre del producto químico o material | Lead(Ii) Acetate Trihydrate |
Punto de fusión | 75°C |
Color | Colorless |
Forma física | Solid |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | Pb(CH3CO2)2 · 3H2O |
Número UN | UN1616 |
Beilstein | 3730298 |
Nombre IUPAC | λ²-lead(2+) diacetate trihydrate |