Learn More
Vitlab™ LDPE Wash Bottle with Imprint
Catalog Number 15231319
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
500 ml
Vitlab™ LDPE Wash Bottle with Imprint features a precise spray jet and optimised medium backflow.
  • Frascos de boca estrecha/ancha
  • Transparente
  • Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
  • Impresión con agua destilada en alemán, inglés, francés y español
  • Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
Capacidad 250 ml
Color Transparente
Incluye Tapón de rosca y tubo de pulverización
Material LDPE
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Closure Included
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 58 mm
Altura (métrico) 146 mm