Learn More
BRAND™ LDPE Dropping Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Descripción
- Fabricados con policarbonato flexible
- Incluye tapón roscado con boquilla cuentagotas y boquilla acoplada
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Altura con tapón (métrico) | 96 mm |
Material | LDPE |
Envase | 100/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 14 |
Diámetro exterior (métrico) | 34 mm |
Closure Included | Sí |
Tipo de tapón | Boquilla cuentagotas |