Learn More
Kartell™ Cuchara de LDPE con pico de vertido
Cestillo graduado construido de plástico de LDPE resistente. Los cestillos Kartell™ con boquilla proporcionan una opción resistente para las soluciones de limpieza de laboratorio.
Marca: Kartell™ 0090600
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Diferentes tamaños
- Adecuado para productos alimenticios
- Boquilla profunda integral para facilitar el vertido
Especificaciones
Cestillo | |
LDPE | |
280 mm |
Sí | |
Blanco | |
1 unidad |