Learn More
Motic™ LD Plan Achromatic Objectives
Plan Achromatic objectives for use with TEC POL Microscopes.
116.00€ - 370.00€
Especificaciones
Tipo | Objetivo de microscopio |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Microscopios Motic™ TEC POL |
Tipo de lente | Plano acromático |
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Abertura numérica | Distancia de trabajo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Abertura numérica | Distancia de trabajo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17178598
|
Motic™
1101000203611 |
5X | 0.13 | 20,3 mm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17188598
|
Motic™
1101000203621 |
10X | 0.25 | 17,5 mm |
269.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17198598
|
Motic™
1101000203631 |
20X | 0.4 | 8,1 mm |
370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
- LD Plan Achromatic objectives
Especificaciones
Objetivo de microscopio | |
Microscopios Motic™ TEC POL | |
Plano acromático |