Learn More
Motic™ Objetivos planos acromáticos LD
Click to view available options
Potencia de aumento:
10X
20X
5X
Abertura numérica:
0.13
0.25
0.4
Distancia de trabajo:
8,1 mm
17,5 mm
20,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con microscopios Motic™ Panthera TEC POL
- Objetivos planos acromáticos LD
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo de microscopio |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios Motic™ TEC POL |
| Tipo de lente | Plano acromático |
| Potencia de aumento | 5X |
| Abertura numérica | 0.13 |
| Distancia de trabajo | 20,3 mm |