Learn More
Merck Filtros de membrana de PTFE LCR hidrófilo
Filtración de líquidos acuosos sin agentes humidificantes
Marca: Merck FHLC02500
496.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
La membrana LCR es una membrana de PTFE hidrófila no compatible con todos los disolventes de HPLC utilizados habitualmente. La membrana se somete a un proceso de tratamiento especial para eliminar extraíbles residuales, lo que garantiza que no añadirá nada a los disolventes de HPLC y obtendrá resultados de análisis más claros.
Características y ventajas:
- La membrana hidrófila se puede utilizar para filtrar líquidos acuosos sin necesidad de humedecerla previamente
- La membrana Ultraclean no añade extraíbles a las muestras ni a los disolventes
Aplicaciones:
Filtración en fase móvil de HPLC; soluciones de clarificación de ácidos, bases y proteínas diluidas; aislamiento de ARN
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Policarbonato | |
No estéril | |
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN; aclarado de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis cromatográfico | |
100Pack | |
0,14 mm | |
Hidrófilo | |
25 mm |
De 9 a 13,2 psi | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Membranas de filtración | |
25 mm |