missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LCE1A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | LCE1A |
---|---|
Concentración | 0.43 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823485
|
Proteintech
24956-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813485
|
Proteintech
24956-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
LCE1A belongs to the late cornified envelope (LCE) gene cluster within the epidermal differentiation complex (EDC) on chromosome 1. The LCE cluster contains multiple conserved genes that encode stratum corneum proteins, and these genes are expressed relatively late during fetal assembly of the skin cornified envelope.Especificaciones
LCE1A | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5T7P2 | |
353131 | |
LCE1A Fusion Protein Ag21047 | |
Primary | |
-20°C | |
LCE1A |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
late cornified envelope 1A, Late envelope protein 1, LCE1A, LEP1 | |
LCE1A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |