Learn More
Hach Lange™ Pruebas en cubetas para nitrógeno total Laton
Marca: Hach Lange™ LCK338
Detalles adicionales : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Especificaciones
25 | |
De 15 °C a 25 °C | |
Test de cubetas para nitrógeno total Laton |
De 20 a 100 mg/l de TNb | |
Digestión de Koroleff (peroxodisulfato) y detección fotométrica con 2,6-dimetilfenol |
Seguridad y manipulación
- LatoN, Sample cuvette
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid, Phosphoric acid, Sodiumhydroxide, dipotassium peroxodisulphate,potassium persulpha