Learn More
LARS2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | LARS2 |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16816944
|
Proteintech
17097-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16806944
|
Proteintech
17097-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, mitochondrial leucyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid.Especificaciones
| LARS2 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q15031 | |
| 23395 | |
| LARS2 Fusion Protein Ag10576 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LARS2 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0028, LARS2, Leucine tRNA ligase, LEURS | |
| LARS2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |