Descripción
This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, mitochondrial leucyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LARS2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LARS2 |
| N.º de referencia del gen | Q15031 |
| Alias de gen | KIAA0028, LARS2, Leucine tRNA ligase, LEURS |
| Símbolos de los genes | LARS2 |
| Mostrar más |