missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LARS2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16816944 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16816944 20 μL 20 microlitros
16806944 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16816944

Marca: Proteintech 170971AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, mitochondrial leucyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid.

Especificaciones

Antígeno LARS2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica LARS2
N.º de referencia del gen Q15031
Alias de gen KIAA0028, LARS2, Leucine tRNA ligase, LEURS
Símbolos de los genes LARS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LARS2 Fusion Protein Ag10576
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23395
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.