Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET RXR alpha Coactivator Assay Kit, goat
Kit de ensayo de coactivador alfa LanthaScreen™ TR-FRET RXR, alfa
Marca: Invitrogen™ PV4797
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Este kit contiene anticuerpo TB-Anti-GST de cabra; los otros componentes del kit son los mismos que los del kit A15138:El ensayo del coactivador alfa del receptor X retinoide LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los potenciales ligandos alfa RXR como agonistas del reclutamiento de coactivadores dependientes de ligandos. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio recombinante humano de ligando alfa RXR (RXR alfa-LBD) que se etiqueta con glutatión-S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para realizar el ensayo:
Al ejecutar el ensayo de coactivador alfa del receptor X retinoide LanthaScreen™ TR-FRET en modo agonista (para identificar compuestos agonistas), se añade RXR alfa-LBD a los compuestos de prueba de ligando, seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST marcado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520/495 y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido alfa-coactivador RXR, este ligando EC50 es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (ver Figura 1).
Especificaciones
Tb (terbio) | |
Lector de microplacas | |
Los kits de ensayo de coactivador alfa LanthaScreen™ TR-FRET RXR contienen proteína RXR alfa-LBD (GST), péptido coactivador PGC1a marcado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con Tb y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o 4 °C). | |
Punto final | |
RXRA, RXR alfa, NR2B1 | |
Ensayo de interacción de cofactores, TR-FRET | |
Kit de ensayo de coactivadores TR-FRET RXR Alfa |
Fluorescente | |
Placa de 384 pocillos | |
Interacción de correguladores bioquímicos | |
Hielo seco | |
LanthaScreen™ | |
RXR alfa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.