Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR alpha Competitive Binding Assay Kit, goat
Kit de ensayo de unión competitiva alfa LanthaScreen™ TR-FRET PPAR, cabra
Marca: Invitrogen™ PV4892
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Este kit contiene anticuerpo TB-Anti-GST de cabra; los otros componentes del kit son los mismos que los del kit A15143:el ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR alfa proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento (HTS) de ligandos para el receptor alfa activado por proliferadores de peroxisoma (PPAR alfa). El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio, un ligando pan-PPAR fluorescente de molécula pequeña (Fluormone™ Pan-PPAR verde) y un dominio humano de ligando alfa PPAR (LBD) marcado con glutatión S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para el ensayo:
al llevar a cabo el ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR alfa, se añade Fluormone™ Pan-PPAR verde a los compuestos de prueba de ligando, seguido de la adición de una mezcla del anticuerpo PPAR alfa-LBD y anti-GST con terbio. Cuando el Fluormone™ Pan-PPAR verde está unido a PPAR alfa, se produce la transferencia de energía del anticuerpo marcado con terbio al trazador y se observa una alta relación TR-FRET. El ligando competitivo que se une a PPAR alfa se detecta mediante una prueba que compara la capacidad del compuesto de desplazar el trazador, lo que resulta en una pérdida de FRET entre el anticuerpo y el trazador. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 Nm/495 Nm y se puede utilizar para determinar la IC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto (figura 1). Este tipo de ensayo de unión es análogo a los ensayos basados en radioligandos, a excepción de que elimina la manipulación del material radioactivo y permite un formato homogéneo solo de adición.
Especificaciones
Tb (terbio) | |
Lector de microplacas | |
El kit de ensayo de unión competitivo LanthaScreen™ TR-FRET PPAR alfa contiene proteína PPAR alfa-LBD (GST), Fluormone™ Pan-PPAR verde, anticuerpo anti-GST marcado con terbio y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C). | |
Punto final | |
PPARA, PPAR alfa, NR1C1 | |
Ensayo de unión competitiva, TR-FRET | |
Kit de ensayo de unión competitiva TR-FRET PPAR Alpha |
Fluorescente | |
Placa de 384 pocillos | |
Unión bioquímica competitiva | |
Hielo seco | |
LanthaScreen™ | |
Pan-PPAR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.