Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de coactivadores de LXR alfa TR-FRET LanthaScreen™, conejo
Kit de ensayo de coactivadores de LXR alfa TR-FRET LanthaScreen™, conejo
Marca: Invitrogen™ A15128
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Este kit contiene anticuerpos Tb-anti-GST de conejo; otros componentes del kit son iguales a los del kit PV4655:El ensayo de coactivadores de LXR (receptor X hepático) alfa TR-FRET LanthaScreen™ proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento de los posibles ligandos de LXR alfa como agonistas del reclutamiento de coactivadores. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST etiquetado con terbio (Tb), un péptido coactivador etiquetado con fluoresceína y un dominio de unión al ligando LXR alfa (LBD) que está marcado con glutatión-S-transferasa (GST), en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
En el ensayo de coactivadores de LXR alfa TR-FRET LanthaScreen™, se añade LXR alfa-LBD a los compuestos problema de ligandos seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y anticuerpo anti-GST etiquetado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 nm/495 nm y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva de dosis-respuesta del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido coactivador de LXR alfa, la EC50 de este ligando es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (figura 1).
Contenido y almacenamiento:
El kit de ensayo de coactivadores de LXR alfa TR-FRET LanthaScreen™ contiene proteína LXR alfa-LBD (GST), péptido coactivador TRAP220/DRIP-2 etiquetado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST etiquetado con Tb y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (- 80 °C, - 20 °C o + 4 °C).
Especificaciones
Verde | |
Fluorescente | |
Anticuerpos Tb-anti-GST (conejo), LXR alfa-LBD, GST, péptido coactivador de fluoresceína, tampón corregulador TR-FRET H, DTT 1 M | |
Para uso exclusivo en investigación (RUO) | |
-80 °C/-20 °C/4 °C | |
Kit de ensayo de coactivadores de LXR alfa TR-FRET LanthaScreen™ |
Kit de ensayo de coactivadores de LXR alfa TR-FRET LanthaScreen™, 800 ensayos de 20 μl, verde, formato de placa de pocillos de 384 pocillos, tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivos y secuencias líder | |
Lector de microplacas | |
Ensayos de 800 x 20 μL | |
Placa de 384 pocillos | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y secuencias líder, biología de receptores nucleares, ensayos de receptores nucleares bioquímicos, interacción del corregulador de receptores nucleares |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.