Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET LXR alpha Coactivator Assay Kit, goat
Kit de ensayo del de LXR alfa coactivador LanthaScreen™ TR-FRET, Goat
Marca: Invitrogen™ PV4655
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Este kit contiene anticuerpo Tb-anti-GST de cabra; los otros componentes del kit son los mismos que los del kit A15128:El ensayo del coactivador de LXR (receptor X del hígado) alfa LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los potenciales ligandos de LXR alfa como agonistas del reclutamiento de coactivadores. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando (LBD) de LXR alfa que está marcado con glutatión-S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
En el ensayo del coactivador de LXR alfa LanthaScreen™ TR-FRET se añade LXR alfa-LBD a los compuestos de prueba de ligando seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST marcado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 nm/495 nm y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido alfa-coactivador LXR, este ligando EC50 es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (Figura 1).
Contenido y almacenamiento:
El kit de ensayo del coactivador de LXR alfa LanthaScreen™ TR-FRET contiene proteína LXR alfa-LBD (GST), péptido coactivador TRAP220/DRIP-2 marcado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con Tb y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C).
Especificaciones
Tb (terbio) | |
Lector de microplacas | |
Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C). | |
10062 | |
Hielo seco | |
LanthaScreen™ | |
LXR alfa |
Fluorescente | |
Placa de 384 pocillos | |
Interacción de correguladores bioquímicos | |
Punto final | |
LXRA, LXR alfa, NR1H3 | |
Ensayo de interacción de cofactores, TR-FRET | |
Kit de ensayo de coactivadores TR-FRET LXR Alfa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.