Learn More
Solución de lantano para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Catalog Number 12957373
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Nombre del producto químico o material Lanthanum
Concentración 10mg/L
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Disolvente o matriz HNO3