Learn More
Solución de cloruro de lantano al 10 %, para AAS, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Especificaciones
pH | 1 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥9.5 and ≤10.5% w/v |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |