Learn More
Lanolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458726 250 g 250 g
11448726 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16902.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza en tratamientos de piel y cuero, actúa como lubricante, material de partida, y se usa en revestimientos antioxidantes
Lanolin is used in a wide variety of creams, ointments and emollients. It is often used as protective baby skin treatment and lip balm products such as carmex. It acts as a lubricant, shoe polish, rust-preventative coatings and a starting material for the production of cholecalciferol using irradiation. It is used to soften and break baseball gloves. Further, It is used in various leather treatments by mixing with other ingredients like neatsfoot oil, beeswax and glycerine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la lanolina se utiliza en una amplia variedad de cremas, pomadas y emolientes. A menudo se utiliza como tratamiento protector de la piel del bebé y como bálsamo labial (como Carmex). Actúa como lubricante, betún, revestimiento antioxidantes y material de partida para la producción de colecalciferol por irradiación. Se utiliza para ablandar y romper los guantes de béisbol. Además, se utiliza en varios tratamientos del cuero mezclándose con otros ingredientes como el aceite de pie de buey, la cera de abejas y la glicerina.
Solubilidad
soluble en éter, éter de petróleo, cloroformo y benceno de petróleo. Escasamente soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8006-54-0
Número MDL MFCD00081740
Sinónimo dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanolin
Punto de fusión 38°C to 44°C
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,5358
Información de solubilidad Soluble in ether,petroleum ether,chloroform and petroleum benzene; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in water.