Learn More
Motic™ Herramienta de centrado de lámpara, AE30, AE31
Descripción
- Mirilla, herramienta de centrado con patrón
- Facilita el centrado horizontal y vertical de la lámpara.
- Da como resultado un haz distribuido uniformemente y simétrico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Herramienta de centrado de lámpara |
| Para utilizar con (aplicación) | Epifluorescencia EF-INV |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios AE30, AE31 |