Learn More
Lamotrigina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.70€ - 145.00€
CAS | 84057-84-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H7Cl2N5 |
Peso molecular (g/mol) | 256.09 |
Número MDL | MFCD00865333 |
Clave InChI | PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt |
PubChem CID | 3878 |
ChEBI | CHEBI:6367 |
Nombre IUPAC | 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
SMILES | NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15648695
|
Thermo Scientific Acros
460850010 |
1 g |
48.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15658695
|
Thermo Scientific Acros
460850050 |
5 g |
145.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
84057-84-1 | |
256.09 | |
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N | |
3878 | |
6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
C9H7Cl2N5 | |
MFCD00865333 | |
lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt | |
CHEBI:6367 | |
NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl |
Specifications
Lamotrigine | |
218.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00865333 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf | |
NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl | |
256.09 | |
CHEBI:6367 | |
98% |
84057-84-1 | |
0.5% max. (105°C, 3 h) | |
97.5% min. (HPLC) | |
C9H7Cl2N5 | |
lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt | |
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N | |
6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine | |
3878 | |
256.09 |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 281-901-8
RUO – Research Use Only