Learn More
Lamotrigina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15658695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15658695 5 g 5 g
15648695 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15658695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460850050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    149.65€ / 5 g
    Ahorro 16.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84057-84-1
Fórmula molecular C9H7Cl2N5
Peso molecular (g/mol) 256.09
Número MDL MFCD00865333
Clave InChI PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
SMILES NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine
Punto de fusión 218.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.09
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lamotrigine, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lamotrigine