Learn More
Brady™ ISO Safety Awareness Signs
Help ensure safety at work and maximize productivity with these safety signs. Brady™ ISO Safety Awareness Signs are available in a variety of sizes. Standardized images reduce the risk of misunderstandings.
Marca: Brady™ 815560
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- De conformidad con ISO 7010
- Señal de interior/exterior
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
1,501 mm | |
De -40 °C a 120 °C | |
Globales | |
Señal de seguridad |
Polipropileno | |
No adhesivo | |
250 mm | |
250 mm | |
Cuadrada | |
Lavado de ojos | |
Blanco sobre verde |