Learn More
Brady™ Cinta antideslizante montada de poliéster laminado
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marca:  Brady™ 078199
Detalles adicionales : Peso : 2.61500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11721665
  • 118.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo
  • Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Especificaciones
1 rollo
Acrílico permanente
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Poliéster
18 m x 100 mm
3.94 in.
Rojo
18 m
59.1 ft.
Cinta antideslizante montada en rollo: roja
Cinta antideslizante montada
-40°C a +80°C
0,162 mm
-40°F to +158°F
100 mm