Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Use handrail
Sign compliant to ISO 7010.
3.20€ - 7.25€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Material | Poliéster |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15614507
|
Brady™
819610 |
50 mm |
4.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15624507
|
Brady™
819612 |
100 mm |
3.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15306398
|
Brady™
819613 |
200 mm |
4.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15634507
|
Brady™
819614 |
315 mm |
7.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Globales |
Satinado | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
Redondo | |
Blanco sobre azul |