Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 12-Channels Pipettor, Calibration 3x4 ALT
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
Marca: Corning™ 4086-ALT
Detalles adicionales : Peso : 0.35910kg
Descripción
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
- Pipeteador precalibrado con certificado ISO 17025
- Procedimiento de ensayo: 4 mediciones a 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
- Precisión (%) ±de 12 a ±1,5
- Precisión (%) <6,0 a <0,7
Especificaciones
ISO17025 | |
Punta de pipeta universal | |
Lambda™ Plus | |
De 20 a 200 μl | |
3 años |
Autoclavable | |
12 | |
Pipeta multicanal | |
Sí |