Learn More
Motic™ Placa lambda
Código de producto. 15405282
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopio polarizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15405282 Microscopio polarizador cada uno
1 options
Código de producto. 15405282
Marca: Motic™ 1101006700152
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para determinar el signo óptico (positivo o negativo) de una muestra birrefringente en microscopía de luz polarizada. La placa lambda de Motic™ también puede mejorar el contraste en muestras débilmente birrefringentes.
  • Placa de onda completa.
  • Rojo de primer orden.
  • 535 nm
  • Giratorio.
Especificaciones
Tipo Placa lambda
Para utilizar con (equipo) Microscopio polarizador