Learn More
Lambda Light Chain Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
One marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available is the Epredia™ Lambda Light Chain, Rabbit Polyclonal Antibody.
136.68€ - 424.00€
Especificaciones
Antígeno | Lambda Light Chain |
---|---|
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12693227
|
Epredia
RB-334-A1 |
Concentrated | 500 μL |
278.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12673227
|
Epredia
RB-334-A |
Concentrated | 1 mL |
424.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12683227
|
Epredia
RB-334-A0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12623237
|
Epredia
RB-334-R7 |
Ready-to-Use | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12633237
|
Epredia
RB-334-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Antibody to the λ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Baboon, Mouse and Rat. Does not react with dog. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Lambda light chains purified from human Bence Jones proteins
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Lambda Light Chain | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Hematopoietic | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Lambda light chains purified from human Bence Jones proteins |