Learn More
Lambda Light Chain Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Lambda Light Chain Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
110.16€ - 321.00€
Especificaciones
Antígeno | Lambda Light Chain Ab-1 |
---|---|
Clon | HP6054 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12620167
|
Epredia
MS-180-P |
Concentrated | 1 mL |
321.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12610177
|
Epredia
MS-180-R7 |
Prediluted | 7 mL |
186.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12690167
|
Epredia
MS-180-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12670167
|
Epredia
MS-180-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12650167
|
Epredia
MS-180-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12660167
|
Epredia
MS-180-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Antibody to the λ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.Host Species: Mouse
Clone: HP6054
Isotype: IgG2a/k
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified human IgG myeloma proteins covalently coupled to polyaminostyrene micro beads
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Lambda Light Chain Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG2a κ |
HP6054 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
Purified human IgG myeloma proteins covalently coupled to polyaminostyrene micro beads | |
Primary |