Learn More
Ácido láctico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2,5 l
79-33-4
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
ácido 2-hidroxipropanoico
CC(O)C(O)=O
79-33-4
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
ácido 2-hidroxipropanoico
CC(O)C(O)=O
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08g/mol
Forma física Líquido
Punto de ebullición de 125 °C
Color Amarillo
pH 1,2
Cantidad 2,5 l
Envase Frasco de plástico de HDPE
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.