Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
Marca: Brady™ 060907
Detalles adicionales : Peso : 0.17280kg
Descripción
- Fabricadas con poliéster Freezerbondz o tela de nailon
- Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- Perfectas para esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
- Para su uso con tubos para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio
- Resistencia a la humedad
- Superficie lisa con acabado mate
- Compatibles con Impresora LABXPERT
Especificaciones
RoHs | |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio | |
Rectángulo | |
0,053 mm | |
12,70 mm | |
4 cm |
Montaje en superficie | |
Negro, Blanca | |
Poliéster | |
225/paq. | |
De - 196°C a + 130°C | |
0,5 in | |
1,6 in |