Learn More
Nickel Electro™ Tapa para crisol de 30 mm de diámetro de acero inoxidable Nickel-Electro
Complete un crisol de acero inoxidable con una tapa de acabado brillante y no magnética. La tapa para crisol de acero inoxidable de laboratorio Nickel Electro™ es plana con una depresión para el centrado e incluye una extensión en un lado que sirve como mango.
Marca: Nickel Electro™ 167
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Requires : Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Descripción
- No magnética
- Estampado con la palabra acero inoxidable para ayudar en el identificación del material en uso
- Forma plana con una depresión para centrar en los crisoles
- Incluye una extensión en un lado que sirve como mango
- Sin fisuras
No magnético, acvabado brillante, tapa sin grietas, asa
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Sí | |
Tapa para crisol |
10 paq. | |
50 mm | |
Plano |