Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: paño de nailon
Las etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
Marca: Brady™ 143352
Detalles adicionales : Peso : 0.09070kg
Descripción
Cartucho para marcador de etiquetas:De tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Negro | |
Paño de nailon | |
12,70 mm | |
12,70 mm | |
0,165 mm | |
Permanente | |
Etiquetas para rotuladores BMP41/BMP51/BMP53 | |
No aplicable | |
9,04 N/m (80 lb/pulg) | |
De -40 °C a +90 °C | |
Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,75 in. | |
0,5 in. | |
0,0065 in. | |
19,05 × 12,7 mm (An × Al) | |
No estéril | |
Blanco mate | |
Rectángulo | |
De -40° a +194 °F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D | |
1 unidad |