Learn More
Camlab™ Label Laser
Marca:  Camlab™ RTP100
Detalles adicionales : Peso : 0.36360kg
Código de producto. 11741517
  • en la oferta / paquete de 1980
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Self adhesive, smear resistant with a high degree of chemical resistance
  • Available as Hi-Low strips and Hi-Low labels
  • Both types suitable for use between -85°C to 100°C
  • Designed for use with thermal transfer and laser printers
  • Hand feeding recommended
Especificaciones
Especificaciones
Label Laser
33 mm
13 mm
1980/Pk.