Learn More
Labconco™ RapidVap™ Vertex Dry Evaporator Blocks
Click to view available options
N.º de lugares:
18
50
Volumen (métrico):
3 mL
5 mL
8 mL
12 mL
16 mL
40 mL
60 mL
Descripción
El evaporador seco Labconco™ RapidVap™ Vetex requiere un bloque de aluminio sólido que incluye mangos de acero inoxidable para levantar el bloque dentro y fuera del evaporador.
- Compuesto de aluminio sólido con mangos de acero inoxidable para elevación fuera del evaporador
- Incluye 0,5 cm de diámetro en la esquina superior izquierda para la inserción de la sonda de temperatura para controlar la temperatura del bloque superior
- Múltiples variaciones de bloque disponibles para adaptarse al tamaño del tubo
- Bloques personalizados también disponibles
Especificaciones
Diámetro del puerto (imperial) | 0,21 in |
Diámetro del puerto (métrico) | 5 mm |
Para utilizar con (equipo) | Evaporador seco RapidVap Vetex |
Admite | 50 tubos (13 x 100 mm) |
Material | Aluminio |
N.º de lugares | 50 |
Tipo | Bloque |
Volumen (métrico) | 8 mL |