Learn More
Labconco™ Adaptadores de matraz Fast-Freeze™
Para conectar matraces Fast-Freeze™ con válvulas de liofilización
Marca: Labconco™ 7546000
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Para conectar matraces Fast-Freeze™ con válvulas de liofilización
- Los matraces de 40 y 80 ml son de 12,7 mm (0,5 pulgadas) o de 12,7 mm a 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 pulgadas)
- Los matraces más grandes se ajustan a un tamaño de 19,05 mm (0,75 pulgadas) o a un extremo grande de entre 12,7 y 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 pulgadas)
Especificaciones
Adaptador de matraz | |
Vidrio de borosilicato | |
Para conectar matraces Fast Freeze™ con válvulas de liofilización | |
0,5/0,75 pulg | |
0,5 lb |
40, 80 ml | |
Curvatura de 45° | |
Matraz Fast Freeze™ | |
Entre 1,27 y 1,9 cm | |
0,2 kg |