Learn More
Labconco™ Acid-Resistant Metal Rotors for CentriVap™ Vacuum Concentrators
Easily interchangeable PTFE-coated aluminum rotors with PTFE hubs hold tubes at an angle to maximize surface areas
Marca: Labconco™ 7455101
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Easily interchangeable PTFE-coated aluminum rotors with PTFE hubs hold tubes at an angle to maximize surface areas
- El rotor hexagonal tiene capacidad para hasta 132 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml
- El rotor de 12-17 mm tiene capacidad para hasta 52 tubos de 2 ml a 10 ml o hasta 24 tubos de 11 ml a 19 ml
- El rotor de 12-13 mm tiene capacidad para hasta 40 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml o hasta 108 tubos de 3 ml a 10 ml
- El rotor de 28 mm tiene capacidad para hasta 32 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml o hasta 12 tubos de 40-50 ml
- La placa Microtiter tiene capacidad para cuatro placas estándar de dos pocillos profundos
- El rotor de ADN tiene capacidad para hasta 72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml
Especificaciones
Aluminio | |
Concentrador de vacío CentriVap™ | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
5 lb |
Rotor resistente a ácidos | |
40 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml o hasta 108 tubos de 3 a 10 ml | |
De 1,5 a 2 ml o de 3 a 10 ml | |
2,3 kg |