Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p130/Rb2 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody with BSA and azide
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ p130/Rb2 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
128.00€ - 673.20€
Especificaciones
Antígeno p130/Rb2 Ab-2
Clon 130P215; same as DCS-215
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
12662487
Ver documentos
Epredia™
MS-866-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12682487
Ver documentos
Epredia™
MS-866-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12692487
Ver documentos
Epredia™
MS-866-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12672487
Ver documentos
Epredia™
MS-866-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12632497
Ver documentos
Epredia™
MS-866-R7
7 mL Prediluted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Two retinoblastoma-related proteins, p107 and pRb2/p130 are structurally and functionally similar to the product of the retinoblastoma gene (pRb/p105). Like pRb they bind transforming proteins of DNA tumor viruses through a particular region called the “pocket domain”. Both proteins play a fundamental role in growth control. The highest percentage of undetectable levels and the tightest inverse correlation with the histological grading and with PCNA expression in the most aggressive tumor types were found for pRb2/p130, which may suggest an important role for this protein in the pathogenesis and progression of lung cancer.
Host Species: Mouse
Clone: 130P215; same as DCS-215
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: aa 878-913
Immunogen: A synthetic peptide from p130 corresponding to aa 878-913
Molecular Weight: 130kDa
Positive Control: A427 cells, Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
p130/Rb2 Ab-2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Rat
IgG1
130P215; same as DCS-215
Monoclonal
Mouse
Cell Cycle
A synthetic peptide from p130 corresponding to aa878-913