Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p130/Rb2 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody with BSA and azide
Tienda Epredia ProductosDescrizione
Host Species: Mouse
Clone: 130P215; same as DCS-215
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: aa 878-913
Immunogen: A synthetic peptide from p130 corresponding to aa 878-913
Molecular Weight: 130kDa
Positive Control: A427 cells, Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
| Antígeno | p130/Rb2 Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 130P215; same as DCS-215 |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from p130 corresponding to aa878-913 |
| Cantidad | 200 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.