Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p130/Rb2 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody with BSA and azide
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: 130P215; same as DCS-215
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: aa 878-913
Immunogen: A synthetic peptide from p130 corresponding to aa 878-913
Molecular Weight: 130kDa
Positive Control: A427 cells, Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p130/Rb2 Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 130P215; same as DCS-215 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from p130 corresponding to aa878-913 |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.