Learn More
Epredia™ Lab Vision™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Epredia™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
117.00€ - 537.00€
Especificaciones
Antígeno | MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4 |
---|---|
Clon | A103 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12612327
|
Epredia™
MS-799-P0 |
Concentrated | 200μg/mL | 100 μL |
117.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12622327
|
Epredia™
MS-799-P1 |
Concentrated | 200μg/mL | 500 μL |
371.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12602327
|
Epredia™
MS-799-P |
Concentrated | 200μg/mL | 1 mL |
537.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12682327
|
Epredia™
MS-799-R7 |
Prediluted | — | 7 mL |
321.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12692327
|
Epredia™
MS-799-RQ |
Ready-to-Use | — | 12 mL |
386.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12632327
|
Epredia™
MS-799-P1ABX |
Concentrated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12642327
|
Epredia™
MS-799-PABX |
Concentrated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-A is a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.Host Species: Mouse
Clone: A103
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Dog. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant MART-1 protein
Molecular Weight: 18kDa
Positive Control: CAC1 melanoma cells and Melanomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
Especificaciones
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant MART-1 protein |
A103 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |