Learn More
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for a variety of techniques, Epredia™ LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
130.56€ - 745.00€
Especificaciones
Antígeno | LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 |
---|---|
Clon | 1032 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12621957
|
Epredia
MS-664-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
585.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12671957
|
Epredia
MS-664-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
474.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12661957
|
Epredia
MS-664-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
456.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12641957
|
Epredia
MS-664-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
745.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12681957
|
Epredia
MS-664-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12651957
|
Epredia
MS-664-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12631957
|
Epredia
MS-664-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12621967
|
Epredia
MS-664-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Major vault protein (MVP) is identical to lung-resistance related protein (LRP). Its shape is reminiscent of the nucleopore central plug. Treatment of cells with estradiol increases the amount of MVP in nuclear extract. The hormone-dependent interaction of vaults with ER is prevented in vitro by sodium molybdate. Antibodies to progesterone and glucocorticoid receptors are also able to co-immunoprecipitate the MVP. Reportedly, the lung-resistance related protein (LRP) is identical to human MVP. LRP is overexpressed in many neoplastic tissues and cell lines indicating a poor response to chemotherapy.Host Species: Mouse
Clone: 1032
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells
Molecular Weight: 104-110kDa
Positive Control: SKBR-3 cells, Breast tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native verified)
- Gel Supershift
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifications
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells | |
Primary |
1032 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human, Rat | |
IgG2a κ |