missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 5 Rabbit Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 5, Rabbit Monoclonal Antibody.

224.40€ - 1235.00€

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 5
Clon EP1601Y
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12673617
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-2106-S
Concentrated 1 mL
1235.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12603627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-2106-RQ
Ready-to-Use 12 mL
422.00€
12 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12663617
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-2106-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12693617
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-2106-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Twenty human cytokeratins are divided into acidic (pI<5.7) and basic (pI>6.0) subfamilies. Members of the acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of cytokeratin pairs varies with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of cytokeratins as markers in cancer research and tumor identification. Point mutations in cytokeratin-5 gene may cause Epidermolysis Bullosa Simplex and Dowling-Degos disease. cytokeratin-5 is expressed in most epithelioid and biphasic mesotheliomas, thymoma, squamous and other carcinomas. It is related to cytokeratin-6.

Host Species: Rabbit

Clone: EP1601Y

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human. Others not known.

Immunogen: A synthetic peptide corresponding to residues on the C-terminus of human CK5

Molecular Weight: 59 kDa

Positive Control: Mesothelioma

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)

Especificaciones

Especificaciones

Cytokeratin 5
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide corresponding to residues on the C-term of human CK5
EP1601Y
Monoclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications